Få mere at vide
BOLA Liebig kondensatorer vertikal
Artikelnummer. 10217021
Skift visning
Længde (metrisk) jakke:
450 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk) jakke
10217021 450 mm
1 options
Artikelnummer. 10217021 Leverandør BOLA Leverandørnr. B30104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5680.50 DKK
    4562.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 1118.43 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Liebig kondensatorer vertikal PTFE, med SAFE LAB-system
  • Tyndvægget kølerør lavet af gennemsigtig og gastæt PFA
  • Kølekappe lavet af borosilikatglas med slangeforbindelser lavet af PP og møtrikker til tilslutning af kølevand
  • Jordledskegle og soklet størrelse 29 lavet af PTFE.
  • Destillatet udsættes kun for PFA og PTFE.
  • Egnet til lodret samling. Integreret specialmøtrik (Safe-Lab) for nem låsning og oplåsning af jordsamlingen.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Længde (metrisk) jakke 450 mm