Få mere at vide
BOLA Liebig Kondensatorstøvsuger
Artikelnummer. 10144581
Skift visning
Længde (metrisk) jakke:
300 mm
450 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) jakke
10144581 300 mm
10053331 450 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10144581 Leverandør BOLA Leverandørnr. B29502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4517.73 DKK
    3461.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 1056.65 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Liebig Kondensatorer Vakuum PTFE, med SAFE LAB-system
  • Ét-stykke kølerør med jordledsfatning og keglestørrelse 29 lavet af PTFE, kølekappe lavet af borosilikatglas med slangeforbindelser lavet af PP og møtrikker til tilslutning af kølevand.
  • Destillatet udsættes kun for PFA/PTFE. Integreret specialmøtrik (Safe-Lab) for nem låsning og oplåsning af jordsamlingen.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Længde (metrisk) jakke 300 mm