Få mere at vide
BOLA Liebig Kondensatorer Gennemsigtige
Description
- Tyndvægget kølerør lavet af gennemsigtig og gastæt PFA
- kølekappe lavet af borosilikatglas med slangeforbindelser
- lavet af PP og møtrikker til tilslutning af kølevand
- Jordforbindelseskegle og soklet størrelse 29 lavet af PTFE.
- Destillatet udsættes kun for PFA/PTFE. Integreret specialmøtrik (Safe-Lab) for nem låsning og oplåsning af jordsamlingen.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Længde (metrisk) jakke | 600 mm |