Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Liebig kondensator med oliven
Artikelnummer. 10200981
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 14/23
Artikelnummer. Standard konusled nr
10200981 NS 14/23
1 options
Artikelnummer. 10200981 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05210201
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Liebig kondensator til kondensering af dampe
  • Liebig kondensator iflg. til DIN 12576 og udover DIN
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12576
Oversigt Køleoverflade - 60 cm²
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Mængde 1
Standard konusled nr NS 14/23
Materiale DURAN™ Slange