Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Liebig kondensator med GL gevind
Artikelnummer. 10502503
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 29/32
Artikelnummer. Standard konusled nr
10502503 NS 29/32
1 options
Artikelnummer. 10502503 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05210314
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Liebig kondensator til kondensering af dampe
  • Liebig kondensatorer iflg. til DIN 12576 og udover DIN
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12576
Oversigt Køleoverflade - 130 cm²
Længde (metrisk) jakke 250 mm
Mængde 1
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale DURAN™ Slange