Få mere at vide
Haldenwanger™ Låg til porcelænsdigler
Artikelnummer. 12376487
Diameter (metrisk) Udvendig:
28 mm
32 mm
35 mm
52 mm
60 mm
68 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 12376487
Brand: Haldenwanger™ 79D/8
Brug disse låg med porcelænsdigler. Haldenwanger™ Låg til porcelænsdigler er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Haldenwanger porcelain crucibles
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelain
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Produkttype Crucible Lid