Få mere at vide
Haldenwanger™ Låg til porcelænsdigler
Artikelnummer. 12366507
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
28 mm
32 mm
35 mm
52 mm
60 mm
68 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
12366507 52 mm Pakke med 10
12867713 68 mm Pakke med 5
12346507 28 mm Pakke med 10
12376487 32 mm Pakke med 10
12356507 35 mm Pakke med 10
12306497 60 mm Pakke med 5
10353121 52 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12366507 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 79D/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.00 DKK
    600.69 DKK / Pakke med 10
    Spare 148.31 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Brug disse låg med porcelænsdigler. Haldenwanger™ Låg til porcelænsdigler er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Til brug med Haldenwanger porcelænsdigler
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Diameter (metrisk) Udvendig 52 mm
Produkttype Digel låg