Få mere at vide
Haldenwanger™ Låg til porcelænsdigler
Diameter (metrisk) Udvendig:
28 mm
32 mm
35 mm
52 mm
60 mm
68 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Til brug med Haldenwanger porcelænsdigler
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelæn |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 60 mm |
| Produkttype | Digel låg |