Få mere at vide
Labconco™ Låg til FreeZone™ Frysetørrere
Artikelnummer. p-7078580 Shop alle Labconco Corporation produkter
Materiale:
Akryl
Rustfrit stål
Til brug med (udstyr):
FreeZone™ 2,5 L frysetørrere
FreeZone™ 6L, 12L og 18L konsol frysetørrer
Artikelnummer. 15744188
Brand: Labconco™ 7207500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftning af låg til FreeZone™ Frysetørrer samlekamre.
Rustfrit stål, 14 tommer.
  • Låget i rustfrit stål har en diameter på 14,0 tommer med et hul på 3 tommer i diameter
  • Valgfri opsamler låg til FreeZone™ 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l og 18 l frysetørrere
  • Til brug med opløsningsmidler, der angriber arkylsyre, såsom acetonitril
  • Inkluderer neopren pakning
Tekniske data
Type Kammerlåg
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) FreeZone™ 2,5 L frysetørrere
Inkluderer Neopren pakning
Diameter (engelsk) 10,12 tommer.
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Højde (metrisk) 3.18 cm
Længde (engelsk) 10,38 tommer.
Længde (metrisk) 26.37 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 5 lb.
Vægt (engelsk) 3 lb.