Få mere at vide
Labconco™ Låg til FreeZone™ Frysetørrere
Artikelnummer. 16328816 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
Akryl
Rustfrit stål
Til brug med (udstyr):
FreeZone 2,5L frysetørrere
FreeZone™ 6L, 12L og 18L konsol frysetørrer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Til brug med (udstyr)
16328816 Akryl FreeZone™ 6L, 12L og 18L konsol frysetørrer
15744188 Rustfrit stål FreeZone 2,5L frysetørrere
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16328816 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7208200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 DKK
    1348.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 236.39 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Udskiftning af låg til FreeZone™ Frysetørrer samlekamre.
Rustfrit stål, 14 tommer.
  • Låget i rustfrit stål har en diameter på 14,0 tommer med et hul på 3 tommer i diameter
  • Valgfri opsamler låg til FreeZone™ 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l og 18 l frysetørrere
  • Til brug med opløsningsmidler, der angriber arkylsyre, såsom acetonitril
  • Inkluderer neopren pakning
Tekniske data
Type Kammerlåg
Materiale Akryl
Til brug med (udstyr) FreeZone™ 6L, 12L og 18L konsol frysetørrer
Inkluderer Neopren pakning
Diameter (engelsk) 14,0 tommer.
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Højde (metrisk) 3.18 cm
Længde (engelsk) 14,25 tommer.
Længde (metrisk) 36.2 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 5 lb.
Vægt (engelsk) 2.5 lb.