Beskrivelse
Rustfrit stål, 14 tommer.
- Låget i rustfrit stål har en diameter på 14,0 tommer med et hul på 3 tommer i diameter
- Valgfri opsamler låg til FreeZone™ 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l og 18 l frysetørrere
- Til brug med opløsningsmidler, der angriber arkylsyre, såsom acetonitril
- Inkluderer neopren pakning
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kammerlåg |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | FreeZone 2,5L frysetørrere |
| Inkluderer | Neopren pakning |
| Diameter (engelsk) | 10,12 tommer. |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Højde (metrisk) | 3.18 cm |
| Længde (engelsk) | 10,38 tommer. |
| Længde (metrisk) | 26.37 cm |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 5 lb. |
| Vis mere |