Få mere at vide
Haldenwanger™ Låg til porcelænsdigler
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Til brug med porcelænsdigler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Porcelæn |
| Til brug med (applikation) | 13 ml digler |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 43mm |
| Produkttype | Digel låg |