Få mere at vide
Fisherbrand™ Låg til ekssikkator med nz 24/29
Artikelnummer. 15574635 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Højde (metrisk):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Oversigt:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Oversigt Pakningsstørrelse
15574635 320 mm 111 mm Type: 250 mm Hver
15574625 215 mm 89 mm Type: 150 mm Hver
15524645 380 mm 136 mm Type: 300 mm Hver
15524635 270 mm 97 mm Type: 200 mm Hver
15524625 153 mm 64 mm Type: 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15574635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    986.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 158.64 DKK
    13% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med ekssikkatorer med nz 24/29
  • Til brug med ekssikkatorer med nz 24/29
Certificeringer
ISO 13 130, DIN 12 491
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 320 mm
Oversigt Type: 250 mm
Til brug med (udstyr) Eksikkator
Højde (metrisk) 111 mm
Produkttype Desiccator låg