Få mere at vide
Fisherbrand™ Låg til ekssikkator med nz 24/29
Artikelnummer. 15524645 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Højde (metrisk):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Oversigt:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Oversigt Packungsgröße
15524645 380 mm 136 mm Type: 300 mm Hver
15574635 320 mm 111 mm Type: 250 mm Hver
15574625 215 mm 89 mm Type: 150 mm Hver
15524635 270 mm 97 mm Type: 200 mm Hver
15524625 153 mm 64 mm Type: 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15524645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 DKK
    1366.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 268.67 DKK
    16% Slukket
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Til brug med ekssikkatorer med nz 24/29
  • Til brug med ekssikkatorer med nz 24/29
Zertifizierungen
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
Diameter (metrisk) Udvendig 380 mm
Oversigt Type: 300 mm
Til brug med (udstyr) Eksikkator
Højde (metrisk) 136 mm
Produkttype Desiccator låg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.