Få mere at vide
Fisherbrand™ Låg til ekssikkator med nz 24/29
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Højde (metrisk):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Oversigt:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 153 mm |
| Produkttype | Låg |
| Oversigt | Type: 100 mm |
| Til brug med (udstyr) | Eksikkator |
| Højde (metrisk) | 64 mm |