Få mere at vide
BOLA Låg
Artikelnummer. 10737342
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
60 mm
66 mm
82 mm
125 mm
166 mm
185 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
10737342 185 mm
10296971 60 mm
10104451 66 mm
10290092 82 mm
10076841 125 mm
10504022 166 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10737342 Leverandør BOLA Leverandørnr. H92715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1968.12 DKK
    1568.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 399.90 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Låg PTFE, tæt lukket
Låg med centreret skulder.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 185 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/compliance FDA