Få mere at vide
Lidocain, TRC
Artikelnummer. 17971655
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17971655 1 g
17923465 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3978051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-58-6
Molekylær formel C14 H22 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 234.34
Synonym Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8CI), α-Diethylamino-2,6-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, Anestacon, Aritmal, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, LidoPosterine, Lidocadren, Lidocain, Lidoderm, Lignocaine, Linisol, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Trachisan, Versatis, Xilina, Xybrex, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, Xylovet
IUPAC navn 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMIL CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lidocaine
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Formel vægt 234.1732
Procent renhed >95%