Få mere at vide
Lidocaine N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 18073610
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18073610 25 mg
18021410 100 mg
18030030 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18073610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL39781525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2903-45-9
Molekylær formel C14 H22 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 250.34
Synonym 2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Lidocaine N2-Oxide, Lidocaine N-Oxide, 2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
IUPAC navn 2-(2,6-dimethylanilino)-N,N-diethyl-2-oxoethanamine oxide
SMIL CC[N+]([O-])(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(18,6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Formel vægt 250.1681
Procent renhed >95%