missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lidocaine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(18,6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17) |
| Formel vægt | 250.1681 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?