missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lidocaine N-oxide, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide) |
| CAS | 2903-45-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide) |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Lidocaine Imp. B (EP), 2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine N2-Oxide, Lidocaine N-Oxide, 2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Impurity B, Lidocaine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(18,6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17) |
| SMIL | CC[N+]([O-])(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC navn | 2-(2,6-dimethylanilino)-N,N-diethyl-2-oxoethanamine oxide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?