Få mere at vide
Lidokain N-ethylbromid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423409
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423409 100 mg 100mg
15433409 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60678.MC
Request Bulk or Custom Format
Blokering af spændingsaktiverede natriumkanaler
Blokering af spændingsaktiverede natriumkanaler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21306-56-9
Molekylær formel C16H27BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 343.309
MDL nummer MFCD00083182
InChI nøgle DLHMKHREUTXMCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym lidocaine n-ethyl bromide, qx 314 bromide, lidocaine n-ethyl bromide quaternary salt, n-2,6-dimethylphenylcarbamoylmethyl triethylammonium bromide, 2,6-dimethylphenyl carbamoyl methyl triethylazanium bromide, d0k6yk, qx-314 bromide, qx-314.br, n-ethyllidocaine bromide
PubChem CID 9884487
IUPAC navn [2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-triethylazanium;bromid
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lidocaine N-ethyl bromide
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Formel vægt 343.31
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof