Få mere at vide
Lidocaine, Lipomed
Artikelnummer. 30457689
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30457689 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30457689 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMLID636FB50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Lidocain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lidocaine
CAS 137-58-6
Analyt- eller komponentnavne Lidocaine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H22 N2 O
Synonym Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9 CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8 CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC navn 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 234.34
Mængde 50 mg
Formel vægt 234,1732 g/mol