Få mere at vide
Lidokain hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466321 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466321 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11466321 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219391780
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lidocaine hydrochloride
CAS 6108-05-0
Farve Hvid
Molekylær formel C14H25ClN2O2
MDL nummer MFCD00150329
Mængde 100 g
Synonym lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
InChI nøgle YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC navn 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid;hydrat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 288.82
PubChem CID 16219577
ChEBI CHEBI:60791
Formel vægt 270.8
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lidocaine Hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.