Tekniske data
| CAS | 6108-05-0 |
| Molekylær formel | C14H25ClN2O2 |
| MDL nummer | MFCD00150329 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate |
| InChI nøgle | YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C |
| IUPAC navn | {[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]methyl}diethylazanium hydrate chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.82 |
| PubChem CID | 16219577 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lidocaine Hydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.