Få mere at vide
Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, TRC
Artikelnummer. 30135825
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135825 10 g
30132442 100 g
30040789 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL39780010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6108-05-0
Molekylær formel C14 H22 N2 O . Cl H . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 288.81
Synonym Lidocaine hydrochloride monohydrate, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Lidocaine monohydrate hydrochloride, Lidocaine monohydrochloride monohydrate, Petercaine, α-Diethylamino-2,6-acetoxylidide hydrochloride monohydrate, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride monohydrate, 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide hydrochloride monohydrate
IUPAC navn 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide;hydrate;hydrochloride
SMIL O.Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lidocaine hydrochloride monohydrate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
Formel vægt 288.1605