Få mere at vide
Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 18054030
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18054030 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18054030 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0102.040250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lidocaine Hydrochloride Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lidocaine hydrochloride monohydrate
CAS 6108-05-0
Analyt- eller komponentnavne Lidocaine hydrochloride monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H22 N2 O . Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, CCI 1873A
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
SMIL O.Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC navn 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide;hydrate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 288.81
Mængde 250 mg
Formel vægt 288.1605 g/mol