Få mere at vide
Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Beskrivelse
Lidocaine Hydrochloride Monohydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lidocaine hydrochloride monohydrate |
| CAS | 6108-05-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lidocaine hydrochloride monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O . Cl H . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, CCI 1873A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2 |
| SMIL | O.Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC navn | 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide;hydrate;hydrochloride |
| Vis mere |