Få mere at vide
Lidocaine-d10 Hydrochloride (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lidocaine-d10 Hydrochloride |
| CAS | 1189959-13-4 |
| Molekylær formel | C14 D10 H12 N2 O . Cl H |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Lidocaine D10 (N,N-di(ethyl D5)) hydrochloride, 2-(Bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)amino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride, Lidocaine-d10 hydrochloride, α-(Diethylamino-d10)-2,6-acetoxylidide hydrochloride, 2-[Di(ethyl-d5)amino]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride, 2-[Di(ethyl-d5)amino]-2',6'-acetoxylidide hydrochloride, 2-[Di(ethyl-d5)amino]-2',6'-dimethylacetanilide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H/i1D3,2D3,5D2,6D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC(=O)Nc1c(C)cccc1C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-[bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)amino]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.86 |
| Formel vægt | 280.213 |
| Vis mere |