Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lidocaine |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Formel vægt | 234.34 |
| Grad | Not Available |