Få mere at vide
Lidocain, 97,5%
Artikelnummer. 10350944 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10350944 100 g Glasflaske 100g
10775971 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10350944 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1507.49 DKK
    1356.65 DKK / 100g
    Spare 150.84 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 137-58-6 | C14H22N2O | 234,343 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-58-6
Molekylær formel C14H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 234.343
MDL nummer MFCD00026733
InChI nøgle NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
PubChem CID 3676
ChEBI CHEBI:6456
IUPAC navn 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMIL CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lidocaine
Smeltepunkt 66,0 °C til 69,0 °C
CAS min % 96.5
Farve Hvid til gul
CAS Max % 100.0
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 97.5%
Merck Index 15, 5535
Kogepunkt 182,0 °C (4,0 mmHg)
Formel vægt 234.34
Procent renhed 97.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lidocaine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.