Få mere at vide
Lidocaine-3-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy Lidocaine |
| CAS | 34604-55-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Hydroxy Lidocaine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(6-2)9-13(18)15-14-10(3)7-8-12(17)11(14)4/h7-8,17H,5-6,9H2,1-4H3,(H,15,18) |
| SMIL | CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C |
| IUPAC navn | 2-(diethylamino)-N-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Vis mere |