Få mere at vide
Lidocaine-3-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310494
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310494 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310494 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14629850AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Lidocaine
CAS 34604-55-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Hydroxy Lidocaine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H22 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(6-2)9-13(18)15-14-10(3)7-8-12(17)11(14)4/h7-8,17H,5-6,9H2,1-4H3,(H,15,18)
SMIL CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
IUPAC navn 2-(diethylamino)-N-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 250.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 250.1681 g/mol