Få mere at vide
R&D Systems™ Lidocaine
Artikelnummer. 18746426
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18746426 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18746426 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3057/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 DKK
    493.50 DKK / 10mg
    Spare 28.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
Lidocaine is an anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 137-58-6
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C14H22N2O
Formel vægt 234.34
Produkttype Channel Blocker
Renhed 99%