Få mere at vide
R&D Systems™ Lidocaine
Artikelnummer. 18702504
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18702504 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702504 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3057/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00 DKK
    701.40 DKK / 50mg
    Spare 40.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+ channel blocker
Anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lidocaine
CAS 137-58-6
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C14H22N2O
Formel vægt 234.34
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 234.343