missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lidamidine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30465642
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465642 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465642 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL39779010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lidamidine Hydrochloride
CAS 65009-35-0
Molekylær formel C11 H16 N4 O . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym N-(2,6-Dimethylphenyl)-N'-[imino(methylamino)methyl]urea Hydrochloride (1:1), Urea, N-(2,6-dimethylphenyl)-N'-[imino(methylamino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Lidamidine Hydrochloride, Lidarral, Smodin, WHJR 1142A, WHR 1142A
InChI formel InChI=1S/C11H16N4O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)14-11(16)15-10(12)13-3;/h4-6H,1-3H3,(H4,12,13,14,15,16);1H
SMIL Cl.CNC(=N)NC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC navn 1-(2,6-dimethylphenyl)-3-(N-methylcarbamimidoyl)urea;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 256.73
Formel vægt 256.1091
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.