Få mere at vide
Fisherbrand™ Dele/tilbehør til OmniPAGE Mini Vertical Electrophoresis System
Artikelnummer. 11873303 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
OmniPAGE Mini CVS10 lodret system
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11873303 OmniPAGE Mini CVS10 lodret system Hver
1 options
Artikelnummer. 11873303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 DKK
    377.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.59 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eksternt støbesystem (opstand og bund), reservetank eller reservelåg. Fisherbrand™ Dele/tilbehør til OmniPAGE Mini Vertical Electrophoresis System bruges til applikationer, der involverer adskillelse af proteiner og nukleinsyrer i polyakrilamidgeler.
OmniPAGE Mini Vertical-systemer bruges primært til protein- men også nukleinsyreelektroforeseteknikker. Ved at kombinere både funktionalitet og brugervenlighed muliggør OmniPAGE CVS10-systemerne enkel, alsidig vertikal minigelelektroforese med reproducerbare resultater.
Hvert OmniPAGE-system kan rumme op til 4 håndstøbte geler og 2 kommercielle præfabrikerede geler for at give fuldstændig fleksibilitet. Unik glidende klemmeteknologi i PAGE-indsatsen letter hurtig, intuitiv lækagefri støbning.
  • Elektroforesetank: Holder gelmodulet med støbte geler/prøver og bufferopløsningen; tilsluttes en ekstern strømkilde
  • Sikkerhedslåg: Sikrer den korrekte polaritet og orientering af elektroderne; passer nemt på tanken
  • Eksternt støbesystem: inkluderer opstand og bund med silikonemåtte; holder sikkert gelmodulet under støbning af gel
Alle dele kan bruges med glasplader/PAGE-indsats, blotting-indsats eller tube-gel-indsats.
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (applikation) Proteingelelektroforese
Til brug med (udstyr) OmniPAGE Mini CVS10 lodret system
Type Låg (uden kabler)
Gel Dimensioner 8 x 8.5 cm
Inkluderer Uden kabler
Antal geler Op til 2
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm (plade)