Få mere at vide
Kartell™ Låg til mikrotitreringsplader
:
Steril: Nej
Beskrivelse
Kartell™ Låg til mikrotitrering er konstrueret af polystyren og kan passe til plader med flad bund, U bund og V bund brønde.
- Til brug med plader med flere brønde med 96 prøvebrønde
- Fremstillet af polystyren
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (udstyr) | Kartell™ 2620, 2621, 2622 |
| Produkttype | Låg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering