Få mere at vide
Cytiva Lågsæt til tragt
:
Til 300 ml tragt
Beskrivelse
- Unik magnetisk forsegling tillader nem, enhånds vakuumfiltrering af væsker med kompatible membraner
- Ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 300 ml tragt |
| Materiale | PES, Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Inkluderer | Silikone O-ring |