Få mere at vide
Gilac™ Låg med håndtag til rund selektiv sortering skraldespand
Artikelnummer. 17998761
Skift visning
Til brug med (udstyr):
50 L skraldespand
75 L Skraldespand
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Lukningsfarve
17998761 75 L Skraldespand Blå
17988551 50 L skraldespand Hvid
17928841 50 L skraldespand Blå
17958921 50 L skraldespand Grøn
17948841 50 L skraldespand Rød
17948441 50 L skraldespand Gul
17998471 75 L Skraldespand Hvid
17928951 75 L Skraldespand Gul
17908461 75 L Skraldespand Rød
17908931 75 L Skraldespand Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17998761 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G6121281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 DKK
    136.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.84 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Låg med håndtag til selektiv sortering af skraldespand.
  • Låg med håndtag til selektiv sortering af skraldespand.
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Form Rund
Til brug med (udstyr) 75 L Skraldespand
Produkttype Skraldespandslåg