Få mere at vide
Gilac™ Låg med håndtag til rund selektiv sortering skraldespand
Til brug med (udstyr):
50 L rund selektiv sortering skraldespand
75 L rund selektiv sorteringsspand
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Beskrivelse
- Låg med håndtag til selektiv sortering af skraldespand.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Form | Rund |
| Til brug med (udstyr) | 50 L rund selektiv sortering skraldespand |
| Produkttype | Skraldespandslåg |