Få mere at vide
Gilac™ Låg med håndtag til rund HACCP fødevarekontaktbeholder
Artikelnummer. 17998691
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Til brug med (udstyr):
50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr)
17998691 Gul 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17978951 Hvid 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17948741 Blå 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17968661 Grøn 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17968741 Rød 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17988831 Hvid 75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17958911 Gul 75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17938581 Blå 75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17958581 Rød 75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17968651 Grøn 75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17998691 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G613323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.21 DKK
    116.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 55.60 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Låg med håndtag til rund HACCP beholder.
  • Låg med håndtag til rund HACCP beholder.
Spécification
Produkttype HACCP-låg til fødevarebeholder
Materiale Polyethylen
Farve Gul
Til brug med (udstyr) 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.