Få mere at vide
Gilac™ Låg med håndtag til rund HACCP fødevarekontaktbeholder
Artikelnummer. 17978951
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Til brug med (udstyr):
50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr)
17978951 Hvid 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17948741 Blå 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17968661 Grøn 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17968741 Rød 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17998691 Gul 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17988831 Hvid 75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17958911 Gul 75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17938581 Blå 75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17958581 Rød 75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
17968651 Grøn 75 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17978951 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G613321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.70 DKK
    116.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.16 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Låg med håndtag til rund HACCP beholder.
  • Låg med håndtag til rund HACCP beholder.
Tekniske data
Produkttype HACCP-låg til fødevarebeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) 50 L rund HACCP fødevarekontaktbeholder