Få mere at vide
Labconco™ Låg til FreeZone Frysetørrer
Artikelnummer. 17281134 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
FreeZone frysetørrer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17281134 FreeZone frysetørrer
1 options
Artikelnummer. 17281134 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7532900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    972.00 DKK
    929.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.51 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Udskiftningslåg til FreeZone Frysetørrer
  • Udskiftning af låg til FreeZone Frysetørrer.
  • 3/4 in. låg, 14 in. diameter låg passer på tørrekamre og FreeZone samlerkamre.
Tekniske data
Type Låg
Kapacitet (metrisk) Op til 18 L
Temperaturområde (metrisk) -105 °C til +170 °C
Materiale Akryl
Til brug med (udstyr) FreeZone frysetørrer
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19.05 mm
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 355.6 mm