Beskrivelse
- Til brug med 280 x 280 x 290 mm (L x B x H) firesidet 14L spand
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Gradueringer | None |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Klarhed |
| Oversigt | Låg til 4-sidet spand |
| Til brug med (udstyr) | Firesidet spand |
| Længde (engelsk) | 11.02 in. |
| Længde (metrisk) | 280 mm |
| Bredde (engelsk) | 11.02 in. |
| Bredde (metrisk) | 280 mm |