Få mere at vide
Fisherbrand™ Låg til ekssikkator med glasknop
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Højde (metrisk):
78 mm
103 mm
108 mm
125 mm
150 mm
Oversigt:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Conditionnement:
Hver
Spécification
Spécification
| Diameter (metrisk) Udvendig | 320 mm |
| Produkttype | Låg |
| Oversigt | Type: 250 mm |
| Til brug med (udstyr) | Eksikkator med glasknop |
| Højde (metrisk) | 125 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu