Få mere at vide
Fisherbrand™ Låg til ekssikkator med glasknop
Artikelnummer. 15514645 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Højde (metrisk):
78 mm
103 mm
108 mm
125 mm
150 mm
Oversigt:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Oversigt Pakningsstørrelse
15514645 380 mm 150 mm Type: 300 mm Hver
15564635 320 mm 125 mm Type: 250 mm Hver
15564625 215 mm 103 mm Type: 150 mm Hver
15514635 270 mm 108 mm Type: 200 mm Hver
15514625 153 mm 78 mm Type: 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15514645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 DKK
    1118.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 181.99 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med ekssikkatorer med glasknop
  • Til brug med ekssikkatorer med glasknop
Certificeringer
ISO 13 130, DIN 12 491
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 380 mm
Oversigt Type: 300 mm
Til brug med (udstyr) Eksikkator med glasknop
Højde (metrisk) 150 mm
Produkttype Desiccator låg