Få mere at vide
Fisherbrand™ Låg til ekssikkator med glasknop
Artikelnummer. 15514635 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Højde (metrisk):
78 mm
103 mm
108 mm
125 mm
150 mm
Oversigt:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15514635
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med ekssikkatorer med glasknop
  • Til brug med ekssikkatorer med glasknop
Certificeringer
ISO 13 130, DIN 12 491
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 270 mm
Produkttype Låg
Oversigt Type: 200 mm
Til brug med (udstyr) Eksikkator med glasknop
Højde (metrisk) 108 mm