Få mere at vide
Fisherbrand™ Låg til ekssikkator med glasknop
Artikelnummer. 15514625 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Højde (metrisk):
78 mm
103 mm
108 mm
125 mm
150 mm
Oversigt:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Tamaño de la unidad:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Oversigt Tamaño de la unidad
15514625 153 mm 78 mm Type: 100 mm Hver
15564635 320 mm 125 mm Type: 250 mm Hver
15564625 215 mm 103 mm Type: 150 mm Hver
15514645 380 mm 150 mm Type: 300 mm Hver
15514635 270 mm 108 mm Type: 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15514625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 DKK
    369.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 60.69 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Til brug med ekssikkatorer med glasknop
  • Til brug med ekssikkatorer med glasknop
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Especificaciones
Diameter (metrisk) Udvendig 153 mm
Oversigt Type: 100 mm
Til brug med (udstyr) Eksikkator med glasknop
Højde (metrisk) 78 mm
Produkttype Desiccator låg
Título del producto
Seleccione un problema