Få mere at vide
Greiner Bio-One Lid for 96-well Plate, Polystyrene, High Profile (9 mm), Sterile
Artikelnummer. 15930771
Skift visning
Pladekompatibilitet:
96-brønds plade
Artikelnummer. Pladekompatibilitet
15930771 96-brønds plade
1 options
Artikelnummer. 15930771 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 656103
Clear and free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
  • Clear, polystyrene construction
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Offer protection against contamination and evaporation during sample storage and cell cultivation
  • Suitable for non-TC-treated 96-well microplates
  • High lid profile; height: 9 mm
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyrene
Sterilitet Sterile
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk
Pladekompatibilitet 96-brønds plade
Afskårne hjørner Yes