Få mere at vide
Gilac™ Låg til 120 L stangposeholder
Artikelnummer. 17958721
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17958721 Hvid
17928551 Rød
17938951 Blå
17928571 Grøn
17948631 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17958721 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G710121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.68 DKK
    72.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.08 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Låg til 120 L stangposeholder fås i 5 farver for at gøre selektiv sortering nemmere. Når den betjenes manuelt, forbliver låget åbent af sig selv. Kan også åbnes og lukkes med pedalen.
  • Fås i 5 farver for at gøre selektiv sortering nemmere.
  • Når den betjenes manuelt, forbliver låget åbent af sig selv.
  • Kan også åbnes og lukkes normalt med pedalen.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Miljø med affaldsindsamling nødvendig
Til brug med (udstyr) Taskeholder
Inkluderer Låg
Materiale Polyethylen
Bredde (engelsk) 19,1 tommer.
Produkttype Taskeholder Cover
Bredde (metrisk) 484 mm