Få mere at vide
Licofelone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Licofelone |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22ClNO2/c1-23(2)13-19-22(15-6-4-3-5-7-15)21(16-8-10-17(24)11-9-16)18(12-20(26)27)25(19)14-23/h3-11H,12-14H2,1-2H3,(H,26,27) |
| Formel vægt | 379.1339 |