Få mere at vide
Licochalcone C, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471388
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471388 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16471388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0374
MedChemExpress Licochalcone C could inhibit α-glucosidase, with IC50s of <100 nM and 92.43 μM for α-glucosidase and protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), respectively.
Licochalcone C could inhibit α-glucosidase, with IC50s of <100 nM and 92.43 μM for α-glucosidase and protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Licochalcone C
CAS 144506-14-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (98.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(O)C=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(C/C=C(C)\C)=C2OC
Molekylvægt (g/mol) 338.4
Formel vægt 338.4
Procent renhed 99.35%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism